Rhenium 99.999%, pulver –22 mesh
Leverantör: Apollo Scientific
IN2992-1G IN2992-5G
APOSIN2992-1GEA 1700 SEK
APOSIN2992-1G APOSIN2992-5G
Rhenium 99.999%, pulver –22 mesh
Rhenium
Formel: Re
MW: 186,21 g/mol
Kokpunkt: 5900 °C
Smältpunkt: 3180 °C
Densitet: 21,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011195
CAS nummer: 7440-15-5