Praseodymium trichloride, vattenfri
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 3225 SEK
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymium trichloride, vattenfri
Praseodymium trichloride
Formel: Cl₃Pr
Kokpunkt: 1700 °C
Smältpunkt: 786 °C
Densitet: 4,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011176
CAS nummer: 10361-79-2