Kaliumjodid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 2150 SEK
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Kaliumjodid
Kaliumjodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Kokpunkt: 1330 °C
Smältpunkt: 681 °C
Densitet: 3,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011405
CAS nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4