Kaliumdiväteortofosfat 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 2150 SEK
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Kaliumdiväteortofosfat 99,9%
Kaliumdiväteortofosfat
Formel: KH₂PO₄
Smältpunkt: 252…253 °C
Densitet: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011401
CAS nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4