Orto-perjodsyra 99+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Perjodsyra
IN2845-5G IN2845-50G IN2845-250G
APOSIN2845-5GEA 515 SEK
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G APOSIN2845-250G
Orto-perjodsyra 99+%
Orto-perjodsyra
Formel: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Kokpunkt: 140 °C
Smältpunkt: 122…130 °C
Densitet: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011344
CAS nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II