Niob 99,8%, pulver –60 mesh
Leverantör: Apollo Scientific
IN2731-100G IN2731-25G
APOSIN2731-100GEA 0 SEK
APOSIN2731-100G APOSIN2731-25G
Niob 99,8%, pulver –60 mesh
Niobium
Formel: Nb
MW: 92.91 g/mol
Kokpunkt: 4742 °C
Smältpunkt: 2468 °C
Densitet: 8.57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1