Nickel(II) acetylacetonate, vattenfri
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
IN2707-25G IN2707-250G
APOSIN2707-25GEA 1625 SEK
APOSIN2707-25G APOSIN2707-250G
Nickel(II) acetylacetonate, vattenfri
Nickel(II) acetylacetonate
Formel: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Smältpunkt: 230 °C
Densitet: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000024
CAS nummer: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7