Nickeldiklorid, vattenfri 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
IN2677-250G
IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA
4100
SEK
APOSIN2677-250G
APOSIN2677-50G
Nickeldiklorid, vattenfri 98%
Nickeldiklorid
Formel:
Cl₂Ni Smältpunkt: 1001 °C Densitet: 3,55 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS nummer: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |