Nickel(II)bromid, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Nickel dibromide
IN2674-250G
IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA
7100
SEK
APOSIN2674-250G
APOSIN2674-50G
Nickel(II)bromid, vattenfri 99%
Nickel(II)bromid
Formel:
Br₂Ni Smältpunkt: 963 °C Densitet: 5,098 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011141 CAS nummer: 13462-88-9 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |