Litiumklorid, vattenfri 99,95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 2475 SEK
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Litiumklorid, vattenfri 99,95%
Litiumklorid
Formel: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Kokpunkt: 1325…1360 °C
Smältpunkt: 605 °C
Densitet: 2,068 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8