Litiumklorid, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
IN2323-1KG
IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA
9900
SEK
APOSIN2323-1KG
APOSIN2323-250G
Litiumklorid, vattenfri 99,9%
Litiumklorid
Formel:
LiCl Kokpunkt: 1325…1360 °C Smältpunkt: 605 °C Densitet: 2,07 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 |