Litiumbromid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 515 SEK
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Litiumbromid 99%
Litiumbromid
Formel: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Kokpunkt: 1265 °C
Smältpunkt: 550 °C
Densitet: 3.46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011077
CAS nummer: 7550-35-8
Merck Index: 13,05548