Järn(III)klorid hexahydrat ACS
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
IN2065-1KG
IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA
2675
SEK
APOSIN2065-1KG
APOSIN2065-5KG
Järn(III)klorid hexahydrat ACS
Järn(III)klorid hexahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Kokpunkt: 280…285 °C Smältpunkt: 37 °C Densitet: 1,82 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS nummer: 10025-77-1 UN: 3260 ADR: 8,III |