Järn(II)klorid tetrahydrat
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
IN2059-250G
IN2059-100G
IN2059-1KG
IN2059-50G
APOSIN2059-250GEA
1300
SEK
APOSIN2059-250G
APOSIN2059-100G
APOSIN2059-1KG
APOSIN2059-50G
Järn(II)klorid tetrahydrat
Järn(II)klorid tetrahydrat
Formel:
FeCl₂·4H₂O Smältpunkt: 105…110 °C Densitet: 1,93 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,II |