Iron(III) bromide, vattenfri
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ferric bromide, Iron tribromide
IN2056-100G IN2056-25G IN2056-5G
APOSIN2056-100GEA 1675 SEK
APOSIN2056-100G APOSIN2056-25G APOSIN2056-5G
Iron(III) bromide, vattenfri
Iron(III) bromide
Formel: Br₃Fe
MW: 295,56 g/mol
Smältpunkt: 200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016082
CAS nummer: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1