Iron(II) bromide, vattenfri
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
IN2050-100G IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA 5725 SEK
APOSIN2050-100G APOSIN2050-25G
Iron(II) bromide, vattenfri
Iron(II) bromide
Formel: Br₂Fe
MW: 215,66 g/mol
Kokpunkt: 934 °C
Smältpunkt: 684 °C
Densitet: 4,636 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016081
CAS nummer: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8