Holmium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Holmium trichloride
IN1981-25G
IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA
6175
SEK
APOSIN1981-25G
APOSIN1981-5G
Holmium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Holmium(III) chloride
Formel:
Cl₃Ho MW: 271,29 g/mol Kokpunkt: 1500 °C Smältpunkt: 718 °C Densitet: 3,7 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011051 CAS nummer: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 |