Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Leverantör: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 17075 SEK
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Holmium
Formel: Ho
MW: 164.93 g/mol
Kokpunkt: 2600 °C
Smältpunkt: 1474 °C
Densitet: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011049
CAS nummer: 7440-60-0