Gallium(III) chloride, vattenfri 99.999%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Gallium trichloride
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 7700 SEK
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III) chloride, vattenfri 99.999%
Gallium(III) chloride
Formel: Cl₃Ga
MW: 176.08 g/mol
Kokpunkt: 225
Smältpunkt: 78 °C
Densitet: 2.47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011018
CAS nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8 II