Gallium 99.9999%, ingot
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1855-10G IN1855-50G IN1855-100G
APOSIN1855-10GEA 3000 SEK
APOSIN1855-10G APOSIN1855-50G APOSIN1855-100G
Gallium 99.9999%, ingot
Gallium
Formel: Ga
MW: 69.72 g/mol
Kokpunkt: 2403 °C/760mmHg
Smältpunkt: 29.78 °C
Densitet: 5.91 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00134045
CAS nummer: 7440-55-3
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364