Gadolinium trichloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 11800 SEK
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Gadolinium trichloride, vattenfri 99,9%
Gadolinium trichloride
Formel: Cl₃Gd
Smältpunkt: 609 °C
Densitet: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011024
CAS nummer: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6