Europium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1765-25G IN1765-5G
APOSIN1765-25GEA 13275 SEK
APOSIN1765-25G APOSIN1765-5G
Europium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Europium(III) chloride
Formel: Cl₃Eu
MW: 258,32 g/mol
Smältpunkt: 850 °C
Densitet: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010994
CAS nummer: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4