Europium(III) bromide 99.99%
Leverantör: Apollo Scientific
IN1762-100G
IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA
12300
SEK
APOSIN1762-100G
APOSIN1762-10G
Europium(III) bromide 99.99%
Europium(III) bromide
Formel:
Br₃Eu MW: 391.67 g/mol Smältpunkt: 702 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
13759-88-1 |