Erbium trichloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 4525 SEK
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Erbium trichloride, vattenfri 99,9%
Erbium trichloride
Formel: Cl₃Er
MW: 273,62 g/mol
Kokpunkt: 1500 °C
Smältpunkt: 774 °C
Densitet: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010989
CAS nummer: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0