Dysprosium 99,9%, chips
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN1612-10G IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA 1625 SEK
APOSIN1612-10G APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, chips
Dysprosium
Formel: Dy
MW: 162,5 g/mol
Kokpunkt: 2335 °C
Smältpunkt: 1409 °C
Densitet: 8,54 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010982
CAS nummer: 7429-91-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II