Copper selenide 99.999%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
Copper(II) selenide
IN1588-25G
IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA
6775
SEK
APOSIN1588-25G
APOSIN1588-100G
Copper selenide 99.999%
Copper selenide
Formel:
CuSe MW: 142,51 g/mol Smältpunkt: 550 °C (dec.) Densitet: 5,99 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00016058 CAS nummer: 1317-41-5 |