Koppar(I)jodid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Cuprous iodide
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 295 SEK
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Koppar(I)jodid 98%
Koppar(I)jodid
Formel: CuI
MW: 190,45 g/mol
Kokpunkt: 1290 °C
Smältpunkt: 605 °C
Densitet: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010978
CAS nummer: 7681-65-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III