Koppar(II)klorid, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
IN1546-1KG IN1546-250G
APOSIN1546-1KGEA 7300 SEK
APOSIN1546-1KG APOSIN1546-250G
Koppar(II)klorid, vattenfri 99,9%
Koppar(II)klorid
Formel: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Smältpunkt: 620 °C
Densitet: 3,386 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010972
CAS nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III