Koppar(I)bromid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
IN1539-1KG
IN1539-250G
IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA
10000
SEK
APOSIN1539-1KG
APOSIN1539-250G
APOSIN1539-10KG
Koppar(I)bromid 99%
Koppar(I)bromid
Formel:
BrCu Kokpunkt: 1345 °C Smältpunkt: 504 °C Densitet: 4,71 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010969 CAS nummer: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 |