Koppar (II) acetat 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 260 SEK
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Koppar (II) acetat 96%
Copper(II) acetate
Formel: CuCH₃CO₂
Smältpunkt: 115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008690
CAS nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III