Cesium hydroxide 50% i vattenlösning 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 3175 SEK
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cesium hydroxide 50% i vattenlösning 99,9%
Cesium hydroxide
Formel: CsOH
MW: 149.91 g/mol
Smältpunkt: 338.85
Densitet: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010964
CAS nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8 II