Calcium bromide, vattenfri 99,5%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 1300 SEK
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Calcium bromide, vattenfri 99,5%
Calcium bromide
Formel: Br₂Ca
Kokpunkt: 806…812 °C
Smältpunkt: 730 °C (dec.)
Densitet: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010902
CAS nummer: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6