Boron phosphate 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1296-100G IN1296-500G
APOSIN1296-100GEA 3775 SEK
APOSIN1296-100G APOSIN1296-500G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Formel: BO₄P
Smältpunkt: >1400 °C
Densitet: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011318
CAS nummer: 13308-51-5