Vismut(III)oxid 99.999%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G
IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA
1900
SEK
APOSIN1255-100G
APOSIN1255-500G
Vismut(III)oxid 99.999%
Vismut(III)oxid
Formel:
BiO₃ MW: 465.96 g/mol Kokpunkt: 1890 °C Smältpunkt: 817 °C Densitet: 8.9 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS nummer: 1304-76-3 Merck Index: 13,01273 |