Vismut(III)oxid 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1252-100G IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA 2250 SEK
APOSIN1252-100G APOSIN1252-500G
Vismut(III)oxid 99,9%
Vismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Kokpunkt: 1890 °C
Smältpunkt: 817 °C
Densitet: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003462
CAS nummer: 1304-76-3