Bismuth(III) fluoride, vattenfri 99.99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 11575 SEK
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuth(III) fluoride, vattenfri 99.99%
Bismuth(III) fluoride
Formel: BiF₃
MW: 265,98 g/mol
Smältpunkt: 727 °C
Densitet: 8,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010893
CAS nummer: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8,II