Vismut(III)klorid 99.999%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 8050 SEK
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Vismut(III)klorid 99.999%
Vismut(III)klorid
Formel: BiCl₃
Kokpunkt: 430 °C
Smältpunkt: 230…232 °C
Densitet: 4,75 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003461
CAS nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2