Magnesiumklorid, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 855 SEK
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Magnesiumklorid, vattenfri 99%
Magnesiumklorid
Formel: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Kokpunkt: 1412
Smältpunkt: 714 °C
Densitet: 2.32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011106
CAS nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684