Aluminium fluoride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Aluminum fluoride
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 2950 SEK
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Aluminium fluoride, vattenfri 99,9%
Aluminium fluoride
Formel: AlF₃
MW: 83,98 g/mol
Smältpunkt: 1291 °C (subl.)
Densitet: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003426
CAS nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1