Aluminiumklorid, vattenfri 99.99+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN1012-100G IN1012-25G
APOSIN1012-100GEA 7925 SEK
APOSIN1012-100G APOSIN1012-25G
Aluminiumklorid, vattenfri 99.99+%
Aluminiumklorid
Formel: AlCl₃
Smältpunkt: 190 °C
Densitet: 2,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003422
CAS nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II