Withaferin A
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5,6-Epoxy-4,27-dihydroxy-1-oxowitha-2,24-dienolide
BIW4202-10MG BIW4202-5MG
APOSBIW4202-10MGEA 5150 SEK
APOSBIW4202-10MG APOSBIW4202-5MG
Withaferin A
Withaferin A
Possible carcinogen.
Formel: C₂₈H₃₈O₆
MW: 470,6 g/mol
Smältpunkt: 252…253 °C
Storage Temperature: Frys
CAS nummer: 5119-48-2