Vanillinsyra
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
BIV1001-100G BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA 430 SEK
APOSBIV1001-100G APOSBIV1001-25G
Vanillinsyra
Vanillinsyra
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Smältpunkt: 208…214 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002551
CAS nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8