Uridine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
BIU0400-100G BIU0400-250G BIU0400-25G
APOSBIU0400-100GEA 940 SEK
APOSBIU0400-100G APOSBIU0400-250G APOSBIU0400-25G
Uridine 99%
Uridine
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
Smältpunkt: 163…169 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006526
CAS nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5