N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
BIT7140-100ML
BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA
345
SEK
APOSBIT7140-100ML
APOSBIT7140-250ML
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin
Formel:
C₆H₁₆N₂ Kokpunkt: 120…122 °C Smältpunkt: –55 °C Densitet: 0,775 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 20 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS nummer: 110-18-9 UN: 2372 ADR: 3,II |