2,3,5-Trifenyltetrazoliumklorid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
BIT3086-25G
BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA
735
SEK
APOSBIT3086-25G
APOSBIT3086-50G
2,3,5-Trifenyltetrazoliumklorid
2,3,5-Trifenyltetrazoliumklorid
Formel:
C₁₉H₁₅ClN₄ Smältpunkt: 249…251 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00011963 CAS nummer: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 |