Tetrazoliumblåklorid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
BIT3025-10G
BIT3025-5G
BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA
1125
SEK
APOSBIT3025-10G
APOSBIT3025-5G
APOSBIT3025-25G
Tetrazoliumblåklorid
Tetrazoliumblåklorid
Formel:
C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂ MW: 727,65 g/mol Smältpunkt: 255 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00040933 CAS nummer: 1871-22-3 |