AZ 628
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: AZ 628, 3-(2-cyanopropan-2-yl)-N-[4-methyl-3-[(3-methyl-4-oxoquinazolin-6-yl)amino]phenyl]benzamide, AZ-628, AZ628, 3-(2-Cyanopropan-2-yl)-N-(4-methyl-3-((3-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)amino)phenyl)benzamide
BISN0260-5MG BISN0260-10MG BISN0260-25MG
APOSBISN0260-5MGEA 1300 SEK
APOSBISN0260-5MG APOSBISN0260-10MG APOSBISN0260-25MG
AZ 628
AZ 628
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₇H₂₅N₅O₂
MW: 451,53 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17392577
CAS nummer: 878739-06-1