Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 4925 SEK
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Formel: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Smältpunkt: 63…64 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 403982-64-9
UN: 3259
ADR: 8,II