D-(-)-Serine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
BIS2001-100G BIS2001-10G BIS2001-50G
APOSBIS2001-100GEA 1225 SEK
APOSBIS2001-100G APOSBIS2001-10G APOSBIS2001-50G
D-(-)-Serine
D-(-)-Serine
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Smältpunkt: 220 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004269
CAS nummer: 312-84-5
EINECS: 206-229-4