Syringaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 1250 SEK
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
Kokpunkt: 192…193 °C/14mmHg
Smältpunkt: 110…113 °C
Densitet: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006943
CAS nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5